Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 4 C18 ec Polypropylen Flash-søjle
Artikelnummer. 12877501 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
ID: 12,4 mm
Artikelnummer.
12877501 ID: 12,4 mm
1 options
Artikelnummer. 12877501 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 732810
Kun null tilbage
Tekniske data
Længde (metrisk) 98 mm
Materiale Polypropylen
Type Flash kolonne
Kolonnetype Flash kolonne
Til brug med (udstyr) Bruges direkte i Teledyne Isco Ledsager, Rf