Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 330 SiOH Polypropylen Flash-søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
:
ID: 60 mm
Beskrivelse
- For bekvem betjening og pålidelig opskalering af det komplette program af brugsklare Flash-patroner Hun Luer lock indgang og han Luer udgang
- Fra 4 g til 1600 g adsorbent fra en af de førende virksomheder inden for silica og TLC forretning
- Øger fleksibiliteten med et program af forskellige faser og modifikationer
- Sparer tid og penge
- Øger analytisk sikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 270 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Flash kolonne |
| Kolonnetype | Flash kolonne |
| Til brug med (udstyr) | Bruges direkte i Teledyne Isco Ledsager, Rf |