Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 330 C18 ec Polypropylen Flash-søjle
Artikelnummer. 12758332 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12758332 270 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12758332 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 732817
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Tekniske data
Længde (metrisk) 270 mm
Materiale Polypropylen
Type Flash kolonne
Kolonnetype Flash kolonne
Til brug med (udstyr) Bruges direkte i Teledyne Isco Ledsager, Rf