Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 200 C18 ec Polypropylen Flash-søjle
Artikelnummer. 10742247 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
ID: 60 mm
Artikelnummer.
10742247 ID: 60 mm
1 options
Artikelnummer. 10742247 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 732816
Tekniske data
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Polypropylen
Type Flash kolonne
Kolonnetype Flash kolonne
Til brug med (udstyr) Bruges direkte i Teledyne Isco Ledsager, Rf