Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 15 SiOH Polypropylen Flash-søjle
Artikelnummer. 12787740 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
116 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12787740 116 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12787740 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 732801
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til Flash-separationer fra 10 mg op til 160 g. Macherey Nagel™ Chrombond™ RS 15 SiOH Polypropylen Flash Column giver bekvem betjening og pålidelig opskalering
  • Øger fleksibiliteten betydeligt program af forskellige faser og modifikationer
  • Sparer tid og penge bekvemme priser, korte leveringstider
  • Øger analytisk sikkerhed højtryksstabilitet op til 21 bar / 300 psi (21 bar for patroner< 40 g, 15 bar til 80 g og 120 g patroner, 12 bar til patroner> 200 g) fremragende separationseffektivitet, god reproducerbarhed
Tekniske data
Længde (metrisk) 116 mm
Materiale Polypropylen
Type Flash kolonne
Kolonnetype Flash kolonne
Til brug med (udstyr) Bruges direkte i Teledyne Isco Ledsager, Rf