Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 120 NH2 Polypropylen Flash-søjle
Artikelnummer. 12717760 Shop alle Macherey-Nagel produkter
:
ID: 36 mm
Artikelnummer. 12717760
Brand: Macherey-Nagel™ 732825
Kun null tilbage
Tekniske data
Længde (metrisk) 255 mm
Materiale Polypropylen
Type Flash kolonne
Kolonnetype Flash kolonne
Til brug med (udstyr) Bruges direkte i Teledyne Isco Ledsager, Rf