Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 120 C18 ec Polypropylen Flash-søjle
Artikelnummer. 12748332 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
:
ID: 36 mm
Artikelnummer.
12748332 ID: 36 mm
1 options
Artikelnummer. 12748332 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 732815
Kun null tilbage
Tekniske data
Længde (metrisk) 255 mm
Materiale Polypropylen
Type Flash kolonne
Kolonnetype Flash kolonne
Til brug med (udstyr) Bruges direkte i Teledyne Isco Ledsager, Rf