Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chrombond™ FM 15/2 SiOH Polypropylen Flash-søjle
Artikelnummer. 12884431 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12884431 90 mm Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 12884431 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730881
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Til automatiserede systemer eller vakuummanifolder
  • Automatiserede systemer eller CHROMABOND™ vakuum manifolder
  • Polypropylen søjle, polyethylen filterelement
  • Høj lastekapacitet og separationseffektivitet
  • Konstant modtryk, lufttæt forsegling
  • Standard Luer-port Til automatiseret fastfaseekstraktion, parallel flashrensning/syntese, screening/rensning med høj gennemløb.
Tekniske data
Længde (metrisk) 90 mm
Materiale Polypropylen
Type Flash kolonne
Kolonnetype Flash kolonne
Til brug med (udstyr) Biotage FlashMaster Systemer