Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chromazurol B
Artikelnummer. 16594264 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16594264 5 g
16504274 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594264 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464530050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1796-92-5 | C23H14Cl2Na2O6 | 503.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1796-92-5
Molekylær formel C23H14Cl2Na2O6
Molekylvægt (g/mol) 503.24
InChI nøgle JROAZQFKSSYEBL-YWABOPJLSA-L
IUPAC navn dinatrium-5-{[(1E)-3-carboxylato-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden](2,6-dichlorphenyl)methyl}-2-hydroxy-3-methylbenzoat
SMIL [Na+].[Na+].CC1=CC(=CC(C([O-])=O)=C1O)C(=C1\C=C(C)C(=O)C(=C1)C([O-])=O)\C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromazurol B
Mængde 5 g
Formel vægt 503.25