Beskrivelse
Chromatography Research Supplies PURESEP-T™ Septa are made of PTFE and polyimide films on silicone rubber bases. PTFE gives maximum inertness and low bleed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lavt blødningsseptum |
| Temperatur (engelsk) Max. | 437°F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 225°C |
| Materiale | Silicone with PTFE and Polyimide Films |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6 mm |
| Mængde | 50 stk./pakke |