Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapirer, ark, klasse FN 7
Shop alle Sartorius produkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Meget ren papirkvalitet.
- Ideel til blotting og kromatografi.
- Ideel til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
- Ikke-steril, bulkpakket.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 50/Pk, 150 g/m 2 |
| Dimensioner (L x B) | 460 mm × 570 mm |
| Filmtykkelse | 0.32 mm |
| Format | Ark |
| Grad | FN 7 |
| Materiale | Bomuld linters (> 98 % alfa-cellulose;< 0,04 % aske) |