Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapirer, ark, klasse FN 30
Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
254 mm
580 mm
Bredde (metrisk):
305 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Beskrivelse
- Meget ren papirkvalitet.
- Ideel til blotting og kromatografi.
- Ideel til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
- Ikke-steril, bulkpakket.
Tekniske data
Tekniske data
Oversigt | 100/Pk, 320 g/m 2 |
Dimensioner (L x B) | 254 mm × 305 mm |
Filmtykkelse | 0.9 mm |
Format | Ark |
Grad | FN 30 |
Materiale | Bomuld linters (> 98 % alfa-cellulose;< 0,04 % aske) |
Bredde (metrisk) | 305 mm |
Længde (metrisk) | 254 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapirer, ark, klasse FN 30 >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion