Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapirer, ark, klasse FN 30
Artikelnummer. 15922810 Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
254 mm
580 mm
Bredde (metrisk):
305 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 15922810
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT2526254305N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget rent papir til blotting, kromatografi og en bred vifte af biovidenskabelige og diagnostiske absorptionsapplikationer.
  • Meget ren papirkvalitet.
  • Ideel til blotting og kromatografi.
  • Ideel til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
  • Ikke-steril, bulkpakket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 100/Pk, 320 g/m 2
Dimensioner (L x B) 254 mm × 305 mm
Filmtykkelse 0.9 mm
Format Ark
Grad FN 30
Materiale Bomuld linters (> 98 % alfa-cellulose;< 0,04 % aske)
Bredde (metrisk) 305 mm
Længde (metrisk) 254 mm