Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapirer, ark, klasse FN 3
Artikelnummer. p-7084249 Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
185 mm
200 mm
Bredde (metrisk):
200 mm
580 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15992790
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT2503185580N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget rent papir til blotting, kromatografi og en bred vifte af biovidenskabelige og diagnostiske absorptionsapplikationer.
  • Meget ren papirkvalitet.
  • Ideel til blotting og kromatografi.
  • Ideel til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
  • Ikke-steril, bulkpakket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 100/Pk, 90 g/m 2
Dimensioner (L x B) 185 mm × 580 mm
Filmtykkelse 0.19 mm
Format Ark
Grad FN 3
Materiale Bomuld linters (> 98 % alfa-cellulose;< 0,04 % aske)
Bredde (metrisk) 580 mm
Længde (metrisk) 185 mm