Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapirer, ark, klasse FN 3
Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
185 mm
200 mm
Bredde (metrisk):
200 mm
580 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Meget ren papirkvalitet.
- Ideel til blotting og kromatografi.
- Ideel til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
- Ikke-steril, bulkpakket.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 100/Pk, 90 g/m 2 |
| Dimensioner (L x B) | 200 mm × 200 mm |
| Filmtykkelse | 0.19 mm |
| Format | Ark |
| Grad | FN 3 |
| Materiale | Bomuld linters (> 98 % alfa-cellulose;< 0,04 % aske) |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Længde (metrisk) | 200 mm |