Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapirer, ark, klasse FN 100
Artikelnummer. p-7084325 Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
76 mm
260 mm
580 mm
Bredde (metrisk):
102 mm
410 mm
680 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 15942810
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT2527076102N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget rent papir til blotting, kromatografi og en bred vifte af biovidenskabelige og diagnostiske absorptionsapplikationer.
  • Meget ren papirkvalitet.
  • Ideel til blotting og kromatografi.
  • Ideel til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
  • Ikke-steril, bulkpakket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 100/Pk, 195 g/m 2
Dimensioner (L x B) 76 mm × 102 mm
Filmtykkelse 0.35 mm
Format Ark
Grad FN 100
Materiale Bomuld linters (> 98 % alfa-cellulose;< 0,04 % aske)
Bredde (metrisk) 102 mm
Længde (metrisk) 76 mm