Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapirer, ark, klasse FN 100
Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
76 mm
260 mm
580 mm
Bredde (metrisk):
102 mm
410 mm
680 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
- Meget ren papirkvalitet.
- Ideel til blotting og kromatografi.
- Ideel til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
- Ikke-steril, bulkpakket.
Tekniske data
Tekniske data
Oversigt | 100/Pk, 195 g/m 2 |
Dimensioner (L x B) | 260 mm × 410 mm |
Filmtykkelse | 0.35 mm |
Format | Ark |
Grad | FN 100 |
Materiale | Bomuld linters (> 98 % alfa-cellulose;< 0,04 % aske) |
Bredde (metrisk) | 410 mm |
Længde (metrisk) | 260 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapirer, ark, klasse FN 100 >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion