Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapirer, ark, klasse FN 100
Artikelnummer. 15942810 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
76 mm
260 mm
580 mm
Bredde (metrisk):
102 mm
410 mm
680 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
15942810 76 mm 102 mm Pakke med 100
15952810 260 mm 410 mm Pakke med 100
15962810 580 mm 680 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15942810 Leverandør Sartorius Stedim Biotech™ Leverandørnr. FT2527076102N
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget rent papir til blotting, kromatografi og en bred vifte af biovidenskabelige og diagnostiske absorptionsapplikationer.
  • Meget ren papirkvalitet.
  • Ideel til blotting og kromatografi.
  • Ideel til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
  • Ikke-steril, bulkpakket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 100/Pk, 195 g/m 2
Dimensioner (L x B) 76 mm × 102 mm
Filmtykkelse 0.35 mm
Format Ark
Grad FN 100
Materiale Bomuld linters (> 98 % alfa-cellulose;< 0,04 % aske)
Bredde (metrisk) 102 mm
Længde (metrisk) 76 mm