Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapirer, diske, klasse FN 4
Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
125 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Meget ren papirkvalitet.
- Ideel til blotting og kromatografi.
- Ideel til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
- Ikke-steril, bulkpakket.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 100/Pk, 125 g/m 2 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 125 mm |
| Filmtykkelse | 0.24 mm |
| Format | disk |
| Grad | FN 4 |
| Materiale | Bomuld linters (> 98 % alfa-cellulose;< 0,04 % aske) |