Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapirer, diske, klasse FN 30
Artikelnummer. 15952960 Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
22 mm
25 mm
37 mm
Oversigt:
100/Pk, 320 g/m 2
1000/Pk, 320 g/m 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15952960
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT3526006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget rent papir til blotting, kromatografi og en bred vifte af biovidenskabelige og diagnostiske absorptionsapplikationer.
  • Meget ren papirkvalitet.
  • Ideel til blotting og kromatografi.
  • Ideel til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
  • Ikke-steril, bulkpakket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1000/Pk, 320 g/m 2
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Filmtykkelse 0.9 mm
Format disk
Grad FN 30
Materiale Bomuld linters (> 98 % alfa-cellulose;< 0,04 % aske)