Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Kromatografipapir, MN 260
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
For at opnå reproducerbar retention i tyndtlagskromatografiapplikationer er mætning af kammeret med opløsningsmiddeldamp fordelagtig i mange tilfælde. For at opnå mætning, a TLC fremkalderkammeret kan fores med absorberende kromatografipapir.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kromatografi papir |
| Til brug med (applikation) | Til Kammermætning |
| Grad | MN 260 |
| Bredde (metrisk) | 170 mm |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Teknik | TLC |