Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapir, rulle, klasse FN 3
Artikelnummer. 15922720 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
270 mm x 100 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15922720 270 mm x 100 m Hver
1 options
Artikelnummer. 15922720 Leverandør Sartorius Stedim Biotech™ Leverandørnr. FT15030270100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00 DKK
    1199.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 525.98 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapir, rulle, Grade FN 3 er ideel til blotting, kromatografi og andre absorptionsapplikationer.
  • Meget ren papirkvalitet.
  • Ideel til blotting og kromatografi.
  • Ideel til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Ikke-steril, bulkpakket rulle, hvid
Dimensioner (L x B) 270 mm x 100 m
Filmtykkelse 0.19 mm
Til brug med (applikation) Kromatografi, blotting
Grad FN 3
Materiale Bomuld linters