Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapir, rulle, kvalitet FN 100
Shop alle Sartorius produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Meget ren papirkvalitet.
- Ideel til blotting og kromatografi.
- Ideel til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ikke-steril, bulkpakket rulle, hvid |
| Dimensioner (L x B) | 270 mm x 100 m |
| Filmtykkelse | 0.35 mm |
| Til brug med (applikation) | Kromatografi, blotting |
| Grad | FN 100 |
| Materiale | Bomuld linters |