Få mere at vide
ROBU VitraPOR™ Kromatografi-søjle
Artikelnummer. 16873086
Skift visning
Kolonnekapacitet:
20 mL
85 mL
Porestørrelse:
1
2
3
4
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet Porestørrelse Pakningsstørrelse
16873086 20 mL 3 -
16883086 20 mL 4 -
16823096 85 mL 4 Pakke med 5
16813096 85 mL 3 -
16803096 85 mL 2 -
16853086 20 mL 1 -
16893086 85 mL 1 Pakke med 5
16863086 20 mL 2 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16873086 Leverandør ROBU VitraPOR™ Leverandørnr. 31103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1514.10 DKK
    1317.67 DKK / Pakke med 5
    Spare 196.43 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kromatografi-søjle med sammensmeltet filterskive.
  • Meget modstandsdygtig over for de fleste kemikalier og temperaturer op til 500 °C
Tekniske data
Mængde 5/Pk.
Porestørrelse 3
Kolonnekapacitet 20 mL
Materiale Borosilikatglas 3.3
Inkluderer Fuseret filterskive