Få mere at vide
ROBU VitraPOR™ Kromatografi-søjle
Beskrivelse
- Meget modstandsdygtig over for de fleste kemikalier og temperaturer op til 500 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5/Pk. |
| Porestørrelse | 3 |
| Kolonnekapacitet | 85 mL |
| Materiale | Borosilikatglas 3.3 |
| Inkluderer | Fuseret filterskive |