Få mere at vide
BOLA Kromatografiadaptere
Artikelnummer. 10755992
Skift visning
Trådstørrelse:
18
25
32
45
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,6 mm
3,2 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse Diameter (metrisk) Udvendig
10755992 18 1,6 mm
10439571 25 1,6 mm
10585181 32 1,6 mm
10309231 45 1,6 mm
10003311 32 3,2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10755992 Leverandør BOLA Leverandørnr. F75506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.80 DKK
    184.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 63.76 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kromatografiadaptere (PTFE)
  • Sort skruehætte lavet af PPS med GL-gevind.
  • Kroppen er lavet af PTFE med én port med hungevind UNF ¼ ind. 28G til tilslutning af mini-fittings.
  • En mulig ujævnhed i flaskehalsen justeres af en o-ring bag en elastisk forseglingslæbe, og flasken lukkes tæt.
  • Produktet er kun udsat for adapterens krop.
  • Meget god kemisk resistens, til arbejdstemperaturer op til maks. +200 °C.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm
Trådstørrelse 18
Diameter (metrisk) Udvendig 1,6 mm