Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiske søjler med fordybninger og NS-fatning
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet | 35 mL |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Materiale | Duran Glas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Inkluderer | PTFE stophane og holdeanordning |
| Oversigt | Kromatografisøjle |
| Til brug med (applikation) | Kromatografiske applikationer |
| Type | Kromatografisøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 15 mm |