Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiske søjler med fordybninger og NS-fatning
Artikelnummer. 10507711
Skift visning
Kolonnekapacitet:
15 mL
35 mL
125 mL
430 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet
10507711 430 mL
10653701 125 mL
10341280 15 mL
10643432 35 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10507711 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05440706
Spar op til 60 % på essentielle produkter til kontrakttest
Brug rabatkode 28025
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Tekniske data
Oversigt Kromatografisøjle
Til brug med (applikation) Kromatografiske applikationer
Diameter (metrisk) Indvendig 30 mm
Type Kromatografisøjle
Kolonnekapacitet 430 mL
Længde (metrisk) 600 mm
Materiale Duran Glas
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Inkluderer PTFE stophane og holdeanordning