Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiske søjler med fordybninger og NS-fatning
Artikelnummer. 10341280
Skift visning
Kolonnekapacitet:
15 mL
35 mL
125 mL
430 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet
10341280 15 mL
10653701 125 mL
10643432 35 mL
10507711 430 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10341280 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05440701
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Tekniske data
Kolonnekapacitet 15 mL
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Duran Glas
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Inkluderer PTFE stophane og holdeanordning
Oversigt Kromatografisøjle
Til brug med (applikation) Kromatografiske applikationer
Type Kromatografisøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm