Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiske søjler med fordybninger og perlekant
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kromatografisøjle |
| Til brug med (applikation) | Kromatografiske applikationer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 20 mm |
| Type | Kromatografisøjle |
| Kolonnekapacitet | 125 mL |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Materiale | Duran Glas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Inkluderer | PTFE stophane og holdeanordning |