Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiske søjler med fordybninger og perlekant
Artikelnummer. 10480513
Skift visning
Kolonnekapacitet:
125 mL
430 mL
1000 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet
10480513 1000 mL
10707901 125 mL
10171661 430 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10480513 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05435708
Kun null tilbage
Tekniske data
Oversigt Kromatografisøjle
Til brug med (applikation) Kromatografiske applikationer
Diameter (metrisk) Indvendig 40 mm
Type Kromatografisøjle
Kolonnekapacitet 1000 mL
Længde (metrisk) 800 mm
Materiale Duran Glas
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Inkluderer PTFE stophane og holdeanordning