Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiske søjler med fordybninger og perlekant
Artikelnummer. 10171661
Skift visning
Kolonnekapacitet:
125 mL
430 mL
1000 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet
10171661 430 mL
10707901 125 mL
10480513 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10171661 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05435706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00 DKK
    572.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 162.16 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tekniske data
Oversigt Kromatografisøjle
Til brug med (applikation) Kromatografiske applikationer
Diameter (metrisk) Indvendig 30 mm
Type Kromatografisøjle
Kolonnekapacitet 430 mL
Længde (metrisk) 600 mm
Materiale Duran Glas
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Inkluderer PTFE stophane og holdeanordning