Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kromatografiske søjler med Frit og NS-fatning med PTFE eller nåleventilstophane
Diameter (metrisk) Udvendig:
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Beskrivelse
- Kromatografiske søjler
- Med sintret fritte (porøsitet: 0)
- Med PTFE-stophane eller nåleventilstophane (boring: 0 til 2,5 mm)
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) Reservoir | 15 mL |
| Oversigt | Nåleventil stophane |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10 mm |