Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiske søjler med Frit og NS-fatning
Artikelnummer. p-8005978
Kolonnekapacitet:
8 mL
15 mL
23 mL
35 mL
125 mL
430 mL
Artikelnummer. 10121811
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05450704
Kun null tilbage
Tekniske data
Oversigt Kromatografisøjle
Til brug med (applikation) Kromatografiske applikationer
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm
Type Kromatografisøjle
Kolonnekapacitet 125 mL
Længde (metrisk) 400 mm
Materiale Duran Glas
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Inkluderer 0 til 2,5 mm boring PTFE-Hahn stophane