Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiske søjler med Frit og NS-fatning
Kolonnekapacitet:
8 mL
15 mL
23 mL
35 mL
125 mL
430 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kromatografisøjle |
| Til brug med (applikation) | Kromatografiske applikationer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 40 mm |
| Type | Kromatografisøjle |
| Kolonnekapacitet | 8 mL |
| Længde (metrisk) | 800 mm |
| Materiale | Duran Glas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10 mm |
| Inkluderer | 0 til 2,5 mm boring PTFE-Hahn stophane |