Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiske søjler med Frit og NS-fatning
Specifications
Specifications
| Kolonnekapacitet | 430 mL |
| Længde (metrisk) | 600 mm |
| Materiale | Duran Glas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 30 mm |
| Inkluderer | 0 til 2,5 mm boring PTFE-Hahn stophane |
| Oversigt | Kromatografisøjle |
| Til brug med (applikation) | Kromatografiske applikationer |
| Type | Kromatografisøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 30 mm |