Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiske søjler med Frit og NS-fatning
Artikelnummer. 10121811
Skift visning
Kolonnekapacitet:
8 mL
15 mL
23 mL
35 mL
125 mL
430 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet
10121811 125 mL
10030511 15 mL
10271171 23 mL
10668075 8 mL
10529581 35 mL
10191851 430 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10121811 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05450704
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Tekniske data
Oversigt Kromatografisøjle
Til brug med (applikation) Kromatografiske applikationer
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm
Type Kromatografisøjle
Kolonnekapacitet 125 mL
Længde (metrisk) 400 mm
Materiale Duran Glas
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Inkluderer 0 til 2,5 mm boring PTFE-Hahn stophane