Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kromatografiske søjler med frit og perlekant
Artikelnummer. 10683812
Kapacitet (metrisk) Reservoir:
8 mL
35 mL
430 mL
Artikelnummer. 10683812
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05445706
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Kromatografiske søjler med sintret fritte (porøsitet: 0)
  • Med PTFE stophane
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) Reservoir 430 mL
Længde (metrisk) 600 mm
Materiale Duran Glas
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm