Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiske søjler med frit og perlekant
Artikelnummer. p-8005977
Kolonnekapacitet:
15 mL
125 mL
1000 mL
Artikelnummer. 10693812
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05445708
Kun null tilbage
Tekniske data
Oversigt Kromatografisøjle
Til brug med (applikation) Kromatografiske applikationer
Diameter (metrisk) Indvendig 40 mm
Type Kromatografisøjle
Kolonnekapacitet 1000 mL
Længde (metrisk) 800 mm
Materiale Duran Glas
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Inkluderer PTFE stophane