Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiske søjler med frit og perlekant
Artikelnummer. 11984011
Skift visning
Kolonnekapacitet:
15 mL
125 mL
1000 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet
11984011 15 mL
10693812 1000 mL
10778461 125 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11984011 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05445701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    679.00 DKK
    565.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 113.92 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Tekniske data
Oversigt Kromatografisøjle
Til brug med (applikation) Kromatografiske applikationer
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Type Kromatografisøjle
Kolonnekapacitet 15 mL
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Duran Glas
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Inkluderer PTFE stophane