Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiske søjler med frit og perlekant
Artikelnummer. 10693812
Skift visning
Kolonnekapacitet:
15 mL
125 mL
1000 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet
10693812 1000 mL
10778461 125 mL
11984011 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10693812 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05445708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 DKK
    1006.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 193.04 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Oversigt Kromatografisøjle
Til brug med (applikation) Kromatografiske applikationer
Diameter (metrisk) Indvendig 40 mm
Type Kromatografisøjle
Kolonnekapacitet 1000 mL
Længde (metrisk) 800 mm
Materiale Duran Glas
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Inkluderer PTFE stophane