Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Kromatografiske Søjler med Frit
Artikelnummer. 10667970
Skift visning
Kolonnekapacitet:
120 mL
280 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet
10667970 120 mL
11914021 280 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10667970 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05450902
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kromatografiske søjler med fritte, NS-fatning og NS-kegle og med PTFE-stophane
  • Med sintret fritte (porøsitet: 0)
  • Med sugerør (gevind GL 18)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Mængde 1
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm
Kolonnekapacitet 120 mL
Længde (metrisk) 400 mm
Materiale DURAN™ Slange
Konnektortyper Fatning og Kegle NS 14/23