Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografisk søjle med frit og NS-fatning, nåleventilstophane
Artikelnummer. 11904021
Skift visning
Længde (metrisk):
300 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
11904021 300 mm
1 options
Artikelnummer. 11904021 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05450802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    961.00 DKK
    749.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 211.29 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Tekniske data
Oversigt Kromatografisøjle
Til brug med (applikation) Kromatografiske applikationer
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Type Kromatografisøjle
Kolonnekapacitet 23 mL
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Duran Glas
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Inkluderer 0 til 2,5 mm boring nåleventil stophane
Stopper nummer 14/23 NS Sokkel