Få mere at vide
Molecular Probes™ Kromatinkondensering& Membran Permeabilitet Død Cell Apoptose Kit med Hoechst 33342, YO-PRO™ -1, og PI farvestoffer, til flowcytometri
Artikelnummer. 10424202
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10424202 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10424202 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. V23201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4800.00 DKK
    4032.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 768.00 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vybrant™ Apoptose Assay Kit #7 - Hoechst 33342/YO-PRO™ -1/propidiumiodid - 200 analyser
Dette produkt detekterer apoptotiske celler med ændringer i nuklear kromatinkondensation og plasmamembranpermeabilitet ved hjælp af tre nukleinsyrefarvninger: UV-eksciterbar Hoechst 33342, grøn fluorescerende YO-PRO™ farvestof og propidiumiodid. De YO-PRO™ farvestof kan trænge ind i apoptotiske celler, hvorimod rødt fluorescerende propidiumiodid (PI) ikke kan. Altså efter farvning med YO-PRO™ -1 farvestof og PI, apoptotiske celler viser grøn fluorescens, og døde celler viser primært rød fluorescens og noget grøn fluorescens. Blå fluorescerende Hoechst 33342 farver det kondenserede kromatin fra apoptotiske celler klart og farver mere svagt det normale kromatin fra levende celler. Farvningsmønsteret som følge af den samtidige brug af disse tre farvestoffer gør det muligt at skelne mellem normale, apoptotiske og døde cellepopulationer ved flowcytometri eller fluorescensmikroskopi.
Se en valgvejledning for alle apoptoseanalyser til flowcytometri .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kromatinkondensation og membranpermeabilitet Dødcelleapoptosekit, 1 sæt, 200 rxns, rørformat, 461nm emission (Hoechst 33342), 350nm excitation (Hoechst 33342), 617 nm emission (PI), 535 nm excitation (PI), 509 nm emission (YO-PRO™ -1), 491nm excitation (YO-PRO™ -1), 2 til °8 C Opbevaringstemperatur, vandopløselig
Mængde 1 sæt
Format Rør
Opbevaringsbuffer 0,2M saltsyre/methanol (1:500 fortynding), methanol (1:10 fortynding), 50mM fosfatbuffer, 7pH (1:20 fortynding)
Produkttype Kromatinkondensering og membranpermeabilitet Dødcelleapoptosesæt
Indhold og opbevaring 1 hætteglas 33342 Hoechst , 1 hætteglas YO-PRO1™ og propidiumjodid. Opbevar ved 2°til 8 °C
Til brug med (applikation) Cellelevedygtighed, cellulær billeddannelse, flowcytometri, apoteker og Biopharma , Spredning og funktion, Target-baserede ADME/Tox-assays
Konjugeret Hoechst 33342, Propidium Iodide, YO-PRO-1