Få mere at vide
Invitrogen™ ChromaTide™ Alexa Fluor™ 594-5-dUTP
Artikelnummer. 10143622
Skift visning
Mængde:
25μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10143622 25μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10143622 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C11400
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
ChromaTide™ Alexa Fluor™ 594-5-dUTP
Molecular Probes™ ChromaTide™ farvestofmærkede dUTP-, OBEA-dCTP- og UTP-nukleotider kan bruges til at syntetisere mærkede DNA-prober uden behov for farlige og dyre radioisotop-mærkede nukleotider. Disse nukleotider kan inkorporeres under anvendelse af standard molekylærbiologiske teknikker; mærkede prober kan derefter anvendes i in situ hybridisering, mikroarray eller blotting-protokoller. ChromaTide™ farvestofmærkede nukleotider er tilgængelige i forskellige fluorescerende farver for at lette flerfarveanalyse.
ChromaTide™ Specifikationer for mærkede nukleotider:
  • Ex/Em af farvestof: Alexa Fluor™ 594-5-dUTP (590/615 nm)
  • Længde af alkynylaminolinker: 5 atomer
    Metoder til inkorporering ChromaTide™ Nukleotider til prober
  • Nick oversættelse
  • Tilfældig primermærkning
  • End-mærkning med terminal deoxynucleotidyl transferase
  • Omvendt transskription
  • PCR-amplifikation
    Se metoder til enzymatisk inkorporering af ChromaTide™ dUTP'er for specifikke retningslinjer for hver af disse metoder.
    Alexa Fluor™ og BODIPY™ Fluorescerende farvestoffer giver fremragende prober
    Prober fremstillet med mærkede nukleotider kan anvendes til flerfarveteknikker, såsom in situ hybridisering og hybridisering til arrays. Vores proprietære BODIPY™ og Alexa Fluor™ farvestofkonjugater er usædvanligt lyse, fotostabile og i det væsentlige pH-ufølsomme. Den smalle emissionsprofil af BODIPY™ farvestoffer hjælper med at sikre minimal spektral overlapning. De Alexa Fluor™ farvestoffer er meget vandopløselige, ligesom DNA-prober fremstillet af dem, hvilket gør dem til de foretrukne mærker til fluorescens in situ hybridisering.
    Lange linkere forbedrer ydeevnen
    De ChromaTide™ dUTP- og UTP-nukleotider modificeres ved C-5-positionen af uridin via en unik alkynylaminolinker, som giver en spacer mellem nukleotidet og farvestoffet for at reducere interaktioner mellem dem. Nummeret i produktnavnet, f.eks“ 12” i fluorescein-12-dUTP, angiver nettolængden af spaceren i atomer. Disse spacere resulterer i lysere konjugater og øget haptentilgængelighed for sekundære detektionsreagenser.
    For komplet liste over vores ChromaTide™ Reagenser: Molecular Probes ChromaTide™ og aha-mærkede nukleotider —Tabel 8.5 .
    For yderligere oplysninger om disse mærkningsreagenser, læs Mærkning af oligonukleotider og nukleinsyrer —afsnit 8.2 i Molecular Probes™ Håndbog.
    Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
    Mærkningsmetode Direkte mærkning
    Forsendelsestilstand Tøris
    Koncentration 1 mM
    Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 594
    Mængde 25μ L
    Produktlinje Alexa Fluor, ChromaTide
    Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
    Produkttitel
    Välj ett problem
    Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.