Få mere at vide
Invitrogen™ ChromaTide™ Alexa Fluor™ 546-14-dUTP
Artikelnummer. 10686883
Skift visning
Mængde:
25μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10686883 25μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10686883 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C11401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
ChromaTide™ Alexa Fluor™ 546-14-dUTP
Molecular Probes™ ChromaTide™ farvestofmærkede dUTP-, OBEA-dCTP- og UTP-nukleotider kan bruges til at syntetisere mærkede DNA-prober uden behov for farlige og dyre radioisotop-mærkede nukleotider. Disse nukleotider kan inkorporeres under anvendelse af standard molekylærbiologiske teknikker; mærkede prober kan derefter anvendes i in situ hybridisering, mikroarray eller blotting-protokoller. ChromaTide™ farvestofmærkede nukleotider er tilgængelige i forskellige fluorescerende farver for at lette flerfarveanalyse.
ChromaTide™ Specifikationer for mærkede nukleotider:
  • Ex/Em af farvestof: Alexa Fluor™ 546-14-dUTP (555/570 nm)
  • Længde af alkynylaminolinker: 14 atomer
    Metoder til inkorporering ChromaTide™ Nukleotider til prober
  • Nick oversættelse
  • Tilfældig primermærkning
  • End-mærkning med terminal deoxynucleotidyl transferase
  • Omvendt transskription
  • PCR-amplifikation
    Se metoder til enzymatisk inkorporering af ChromaTide™ dUTP'er for specifikke retningslinjer for hver af disse metoder.
    Alexa Fluor™ og BODIPY™ Fluorescerende farvestoffer giver fremragende prober
    Prober fremstillet med mærkede nukleotider kan anvendes til flerfarveteknikker, såsom in situ hybridisering og hybridisering til arrays. Vores proprietære BODIPY™ og Alexa Fluor™ farvestofkonjugater er usædvanligt lyse, fotostabile og i det væsentlige pH-ufølsomme. Den smalle emissionsprofil af BODIPY™ farvestoffer hjælper med at sikre minimal spektral overlapning. De Alexa Fluor™ farvestoffer er meget vandopløselige, ligesom DNA-prober fremstillet af dem, hvilket gør dem til de foretrukne mærker til fluorescens in situ hybridisering.
    Lange linkere forbedrer ydeevnen
    De ChromaTide™ dUTP- og UTP-nukleotider modificeres ved C-5-positionen af uridin via en unik alkynylaminolinker, som giver en spacer mellem nukleotidet og farvestoffet for at reducere interaktioner mellem dem. Nummeret i produktnavnet, f.eks“ 12” i fluorescein-12-dUTP, angiver nettolængden af spaceren i atomer. Disse spacere resulterer i lysere konjugater og øget haptentilgængelighed for sekundære detektionsreagenser.
    For komplet liste over vores ChromaTide™ Reagenser: Molecular Probes ChromaTide™ og aha-mærkede nukleotider —Tabel 8.5 .
    For yderligere oplysninger om disse mærkningsreagenser, læs Mærkning af oligonukleotider og nukleinsyrer —afsnit 8.2 i Molecular Probes™ Håndbog.
    Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
    Mærkningsmetode Direkte mærkning
    Forsendelsestilstand Tøris
    Koncentration 1 mM
    Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 546
    Mængde 25μ L
    Produktlinje Alexa Fluor, ChromaTide