Få mere at vide
Chromate Standard: CrO4(-2) @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Artikelnummer. 18094020
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18094020 500 ml
18070530 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18094020 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGI1PCRO500
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Chromate Standard: CrO4(-2) @ 10000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromate
CAS 11104-59-9
Metoder Ion Chromatography/Wet Chemistry
Analyt- eller komponentnavne Chromate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel (Cr O4)2-
Synonym CrO42−
SMIL [O-][Cr](=O)(=O)[O-]
IUPAC navn Chromate
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 115.99
Mængde 500 ml
Formel vægt 115.99 g/mol