Få mere at vide
Chromate Standard: CrO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Chromate Standard: CrO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromate |
| CAS | 11104-59-9 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnavne | Chromate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | (Cr O4)2- |
| Synonym | CrO42− |
| SMIL | [O-][Cr](=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | Chromate |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Vis mere |