Få mere at vide
Chromate, Ion chromatography standard solution, Specpure™ CrO4∣-2 1000μg/mL
Artikelnummer. 11386109
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11386109
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042564.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
K2CrO4 in H2O
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel K2CrO4 in H2O
MDL nummer MFCD00011368
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromate
Fysisk form Væske
Navn note CrO4?2 1000μg/mL
Lugt Odorless
Farve Farveløs
Mængde 500 mL