Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Chromanol 293B
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18055592
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18055592 10 mg
18004292 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18055592 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1412/10
IKs blocker. Also blocks ICFTR
Blocker of the slow delayed rectifier K+ current (IKs) (IC50 = 1-10 μM). Also blocks the CFTR chloride current (ICFTR) (IC50 = 19 μM).
Enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163163-23-3
Molekylær formel C15H20N2O4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromanol 293B
Mængde 10 mg
Formel vægt 324.39
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 324.395